Learn More
Iodine, Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis, Honeywell™
Produktkode 15642810 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 g
1 kg
Packaging:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek
1kg
250g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15642810
missing translation for 'mfr': Honeywell Research Chemicals 266426250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7553-56-2
Molecular Formula I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
MDL Number MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC Name molecular iodine
SMILES II
Tekniske data
Boiling Point 184°C (literature)
Melting Point 113°C (literature)
CAS Max % 100.0000%
Physical Form Beads
Quantity 250 g
Linear Formula NaH2PO2 · xH2O
UN Number UN3495
Beilstein 3587194
Formula Weight 253.81
Percent Purity ≥99.7%
Grade Reagent
Packaging Glass Bottle
Density 4.930 g/cm3
Chemical Name or Material Iodine, Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.