Learn More
Grant Instruments™ Interchangeable Block for QB Series Dry Block Heaters
Product Code. 11470918
Click to view available options
Tube Size:
0.2mL
0.5mL
1.5mL
10mm
12mm
13mm
16.7 mm
16mm
17mm
18mm
2.0mL
24mm
50mL
None
No. of Places:
10
12
24
4
5
56
Solid Block
Depth (Metric):
14 mm hole depth
30 mm hole depth
35 mm hole depth
50 mm hole depth
53.5 mm hole depth
75 mm hole depth
None
Unit Size:
Each
Product Code. 11470918
Brand: Grant Instruments™ QBH
Only null left
Add to basket
Add to basket
For use with 0.2mL tubes, strips and 96-well microtitre plates used in molecular biology and biotechnology applications. Grant Instruments™ Interchangeable Block for QB Series Dry Block Heaters can withstand temperatures up to 100°C.
  • For use with QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 and QBA2 dry block heating system
  • Accommodates a variety of test tube sizes
  • Available in plain block format without holes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
For Use With (Equipment) 6.5mm dia microtubes
Material Aluminum
No. of Places 56
Type Block
Tube Size 0.2mL
Dimensions (L x W x H) 140 x 50 x 63 mm
Depth (Metric) 14 mm hole depth
Product Content Correction
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.