Learn More
Inosine-5'-monophosphate Disodium Salt Hydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 5'-Inosinic acid disodium salt hydrate |
| CAS | 352195-40-5 |
| Molecular Formula | C10 H11 N4 O8 P . 2[Na] . x[H2 O] |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | 5'-Inosinic acid, disodium salt, hydrate (9CI), 5'-Inosinic Acid Disodium Salt Hydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13N4O8P.2Na.H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1 |
| SMILES | O.[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-])n2cnc3C(=O)NC=Nc23 |
| IUPAC Name | disodium;[(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-1H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-2-yl]methyl phosphate;hydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 410.18 |
| Formula Weight | 410.0216 |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?