Learn More
Miele Professional™ Injector nozzle
Product Code. 10454635 Shop All Miele Products
Click to view available options
:
Depth: 220 mm
Product Code. 10454635
Brand: Miele Professional™ 3809540
Only null left
Add to basket
Add to basket
Clamps E 354, height-adjustable for optimum positioning of laboratory glassware on the nozzle
  • Suitable for injector nozzle E 352
  • Height adjustable locking
  • Suitable for bottles, Erlenmeyer flasks and round bottomed flasks for example
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Clamps
Material Stainless Steel
Color Stainless Steel
For Use With (Equipment) Labwasher
Depth (Metric) 220 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis