Learn More
STEMCELL Technologies ImmunoCult™ Human CD3/CD28 T Cell Activator
Product Code. 15553062
Encompass
Click to view available options
Quantity:
2 mL
5 x 2 mL
Packungsgröße:
2mL
Pack of 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15553062
Marke: STEMCELL Technologies 10971
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Human T cell activation and expansion reagent
  • Achieve robust activation and expansion of T cells in the absence of magnetic beads, feeder cells, or antigens
  • This product's gentle activation stimulus ensures a high viability of activated T cells, which can be further expanded, for example in ImmunoCult™-XF T Cell Expansion Medium (Catalog #10981)
  • Tetrameric antibody complexes bind to and cross-link CD3 and CD28 cell surface ligands, thereby providing the required signals for T cell activation
  • ImmunoCult™ Human CD3/CD28 T Cell Activator can be used on the Seahorse XF Analyzer to measure T cell activation response and is also available as part of the Agilent Seahorse XF Hu T Cell Activation Assay Kit
  • This product is designed for cell therapy research applications, but may be qualified for use as an ancillary material (AM) following the framework outlined in USP<1043>
  • STEMCELL Technologies can work with you to qualify this reagent as an AM under an approved investigational new drug (IND) or clinical trial application (CTA)
Spezifikation
Cell Type T Cells, T Cells, CD4+, T Cells, CD8+
For Use With (Application) Activation, Cell Culture, Expansion
Quantity 2 mL
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt