missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imeglimin hydrochloride, MedChemExpress

Product Code. 16486158
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16486158 10 mg 10mg
16468757 5 mg 5mg
16462297 50 mg 50mg
16456546 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16486158 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14771A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Imeglimin hydrochloride (EMD 387008) is an oral glucose-lowering agent. Imeglimin also reduces reactive oxygen species (ROS) production, increases mitochondrial DNA and improves mitochondrial function.

Imeglimin hydrochloride (EMD 387008) is an oral glucose-lowering agent. Imeglimin also reduces reactive oxygen species (ROS) production, increases mitochondrial DNA and improves mitochondrial function.

Especificaciones

Chemical Name or Material Imeglimin hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 775351-61-6
Color Off-White
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C6H14ClN5
For Use With (Application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym EMD 387008 hydrochloride
Solubility Information H2O : ≥ 50 mg/mL (260.88 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (130.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.NC1=N[C@@H](C)N=C(N(C)C)N1
Molecular Weight (g/mol) 191.66
Formula Weight 191.66
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.