Learn More
IgG(H+L) Rabbit anti-Sheep, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Rabbit anti-Sheep Affinipure Secondary Antibody
Brand:  Proteintech SA00001-16-1ML
 View more versions of this product
Product Code. 17660297
  • 179.00 EUR / 1mL
Specifications
IgG(H+L)
HRP
Rabbit
1 mL
Sheep
Liquid
ELISA, Western Blot
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis