Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Rat, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Product Code. 17680287 Shop All Proteintech Products
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
200 μL
Dimensione della confezione:
1mL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
17680287 200 μL 200µL
17670287 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17680287 Fornitore Proteintech N. del fornitore SA0000110200UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Donkey anti-Rat Affinipure Secondary Antibody
Specifica
Antigen IgG(H+L)
Applications ELISA, Western Blot
Conjugate HRP
Formulation 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Host Species Donkey
Purification Method The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Quantity 200 μL
Primary or Secondary Secondary
Target Species Rat
Content And Storage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.