Learn More
IBT6A, MedChemExpress
Beschreibung
IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | IBT6A |
| CAS | 1022150-12-4 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H22N6O |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (129.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | NC1=C2C(N([C@H]3CNCCC3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 386.45 |
| Formula Weight | 386.45 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?