Learn More
IBT6A, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Description
IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | IBT6A |
| CAS | 1022150-12-4 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H22N6O |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (129.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | NC1=C2C(N([C@H]3CNCCC3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 386.45 |
| Formula Weight | 386.45 |
| Show More |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur