Learn More
Cytiva HyrTrp Cell Dissociation Reagent
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100mL
500mL
Beskrivning
- Animal-derived component-free (ADCF)
- Dye-free
- Suitable for a variety of applications and cell types
- Effective cell dissociation
- Does not impact cell line viability and doubling times
- For cell-based vaccine production and stem cell/primary cell/gene therapy cell culture processes
- For use with attachment-dependent cell types MRC-5, Vero, CHO K-1 cell lines grown with or without serum
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | -20 °C |
| Product Type | Cell Culture Dissociation Reagent |
| For Use With | Attachment-dependent cell types MRC-5, Vero, CHO K-1 cell lines grown with or without serum |
| Quantity | 100 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering