Learn More
Hydrochlorothiazide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 1 mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion