Learn More
Ansell ActivArmr™ 27-600 Nitrile Coated Heavy Duty Work Gloves - Safety Cuff
Product Code. 12600802 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek
12 pairs
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12600802
missing translation for 'mfr': Ansell 27607080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Gloves feature a unique coating formulation that provides increased resistance against sharp and abrasive environments, in addition to oil and grease.
  • Designed to be extra tough for use in environments that involve rough, abrasive materials
  • Constructed of cotton and jersey fabric for a high level of user comfort
  • Unique nitrile coating provides barrier protection against oil and grease
  • Safety cuff increases protection to the wrist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Construction Cut and Sewn
Coating Material Nitrile
Color Blue, Natural
Cut Resistance Rating ANSI A1
Exterior Finish No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Cotton
Product Type Dip-coated Gloves
Size 8
EN388 Standard 4121B
For Use With (Application) Automotive Assembly, Machinery/Equipment Operation, and Metal Fabrication
Glove Cuff Style Safety
Series ActivArmr™ 27-607
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.