Learn More
HyClone™ 2 M NaCl, Cytiva
Click to view available options
Quantity:
1 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Packaging:
Single-use Bioprocessing Container
Unit Size:
1 L
10 L
100 L
20 L
200 L
50 L
Descripción
HyClone™ NaCl solutions in single-use bags offer a convenient format for many upstream and downstream bioprocessing applications.
- Manufactured in ISO 9001 and ISO 13485 certified facility.
- Lot-specific certificate of analysis (CoA) for each lot produced.
- Intended for further manufacturing or research use. Not for diagnostic or therapeutic use.
- 0.2 μm sterile filtered.
- Provided in single-use bag containers.
- Raw material is EP, USP, and JP grade.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Clear, Colorless |
| Quantity | 100 L |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2 M |
| Packaging | Single-use Bioprocessing Container |
| Product Line | HyClone™ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido