Learn More
Invitrogen™ Human ZNF575 Control Fragment Recombinant Protein
Beschreibung
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (36%), Rat (36%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-62504 (PA5-62504. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | Q86XF7 |
| Concentration | ≥5.0 mg/mL |
| For Use With (Application) | Blocking Assay, Control |
| Formulation | 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Gene ID (Entrez) | 284346 |
| Name | Human ZNF575 Control Fragment |
| Quantity | 100 μL |
| Regulatory Status | RUO |
| Gene Alias | Zinc finger protein 575; ZNF575 |
| Common Name | ZNF575 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.