Learn More
Invitrogen™ Human ZMYM1 Synthetic Peptide
Product Code. 15205209
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Unit Size:
50µg
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15205209
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ PEP1203
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Synthetic Peptide
ZMYM1 Synthetic Peptide, PEP-1203, from Invitrogen.
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains characterized by the unique role of zinc and have a wide variety of functions such as transcriptional activation or repression. The protein folding and the DNA binding ability are governed by the coordination of a zinc ion. As a member of the MYM (myeloproliferative and mental retardation) gene family, ZMYM1 is widely expressed in different tissues in eukaryotes under several forms derived by alternative splicing. While its function remains unknown, the related protein ZMYM2 has been shown to associate with and stabilize the LSD1-CoREST-HDAC1 (LCH) complex of chromatin through its MYM-type zinc fingers, thereby enhancing the transcriptional repression of several genes, suggesting that ZMYM1 may play a similar role.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene ID (Entrez) 79830
Species Human
Purification Method purified
Accession Number Q5SVZ6
Common Name Human ZMYM1
Concentration 200 μg/mL
Content And Storage -20°C
Description Synthetic Peptide
Format Liquid
Formulation PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Gene Symbol ZMYM1
Lyophilized No
Preservative 0.02% sodium azide
Product Type Peptide
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO - research use only
Storage Buffer PBS
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis