Learn More
Invitrogen™ Human ZFAND6 (aa 112-140) Control Fragment Recombinant Protein
Product Code. 30210077
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Unit Size:
100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30210077
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ RP108897
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (57%), Rat (57%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-139818 (PA5-139818. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
ZA20D3 is a zinc-finger protein located on chromosome 15.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number Q6FIF0
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 54469
Name Human ZFAND6 (aa 112-140) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias 3110005P07Rik; AN1-type zinc finger protein 6; associated with PRK1 protein; associated with Prkcl1; Awp1; HT032; protein associated with PRK1; Za20d3; ZFAND5B; ZFAND6; zgc:101121; zinc finger A20 domain-containing protein 3; zinc finger AN1-type containing 6; zinc finger, A20 domain containing 3; zinc finger, AN1-type domain 6
Common Name ZFAND6
Gene Symbol ZFAND6
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence KAVPETEDVQASVSDTAQQPSEEQSKSLE
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt