Learn More
R&D Systems™ Human TNF-alpha DuoSet ELISA
Descripción
The Human TNF-alpha DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TNF-alpha.
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | ELISA Development Kit |
| Quantity | 1 Kit |
| Species | Human |
| Conjugate | Biotin |
| Assay Range | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Cross Reactivity | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 7124 |
| Synonym | APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha |
| Packaging Quantity | 5 Plates |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?