Learn More
Gibco™ Human R-Spondin 1 Recombinant Protein, PeproTech®
Product Code. 17871473
Click to view available options
Quantity:
100 μg
2 x 500 μg
20 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
1mg
20µg
250µg
500µg
5µg
Pack of 2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17871473
missing translation for 'mfr': Gibco™ 1203820UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
120-38-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-38-500UG). Recombinant Human R-Spondin-1 is a 26.7 kDa protein consisting of 243 amino acid residues. Due to glycosylation, R-Spondin-1 migrates at an apparent molecular weight of approximately 40.0 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
This gene is a member of the R-spondin family and encodes a secreted activator protein with two cystein-rich, furin-like domains and one thrombospondin type 1 domain. In mice, the protein induces the rapid onset of crypt cell proliferation and increases intestinal epithelial healing, providing a protective effect against chemotherapy-induced adverse effects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number Q2MKA7
For Use With (Application) Control, Bioactivity
Formulation Protein with no preservative
Gene ID (Entrez) 284654
Molecular Weight (g/mol) 26.7 kDa
Name Human R-Spondin 1
Purification Method Purified
Quantity 20 μg
Source CHO cells
Storage Requirements -20°C
Regulatory Status RUO
Endotoxin Concentration <1 EU/μg
Gene Alias CRISTIN3; cristin-3; cysteine-rich and single thrombospondin domain-containing protein 3; FLJ40906; hRspo1; mCristin-3; RGD1565558; Roof plate-specific spondin-1; RP11-566C13.1; RSPO; RSPO1; Rspondin; R-spondin; R-spondin 1; R-spondin homolog; R-spondin homolog (Xenopus laevis); R-spondin-1; thrombospondin type 1 domain containing gene Rspondin
Common Name RSPO1
Gene Symbol RSPO1
Biological Activity R-Spondin-1 enhances BMP-2-mediated differentiation of MC3T3-E1 cells. The expected ED50 is 1.0-3.0 ug/ml
Product Type Protein
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Sequence SRGIKGKRQR RISAEGSQAC AKGCELCSEV NGCLKCSPKL FILLERNDIR QVGVCLPSCP PGYFDARNPD MNKCIKCKIE HCEACFSHNF CTKCKEGLYL HKGRCYPACP EGSSAANGTM ECSSPAQCEM SEWSPWGPCS KKQQLCGFRR GSEERTRRVL HAPVGDHAAC SDTKETRRCT VRRVPCPEGQ KRRKGGQGRR ENANRNLARK ESKEAGAGSR RRKGQQQQQQ QGTVGPLTSA GPA
Content And Storage -20°C
Activity R-Spondin-1 enhances BMP-2-mediated differentiation of MC3T3-E1 cells. The expected ED50 is 1.0-3.0 ug/ml.
Expression System CHO cells
Form Lyophilized
Purity or Quality Grade ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt