Learn More
Invitrogen™ Human NOD2 Synthetic Peptide
Product Code. 15246519
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Unit Size:
50µg
Product Code. 15246519
Brand: Invitrogen™ PEP0306
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Synthetic Peptide
NOD2 Synthetic Peptide, PEP-0306, from Invitrogen.
NOD2 is a member of the apoptosis regulating protein family that includes caspase recruitment-domains, as well as Apaf-1 and NOD1. It contains two N-terminal CARDs, a nucleotide binding domain (NBD), and multiple C-terminal leucine-rich repeats (LRRs). NOD2 is expressed in monocytes (whereas NOD1 is expressed in multiple tissues). NOD2 plays a role in regulating NF-kappaB, acts as an intracellular receptor for bacterial lipopolysaccharides, and contributes to inflammatory bowel disease (IBD) and Crohn's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene ID (Entrez) 64127
Species Human
Purification Method purified
Accession Number Q9HC29
Common Name Human NOD2
Concentration 200 μg/mL
Content And Storage -20°C
Description Synthetic Peptide
Format Liquid
Formulation PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Gene Symbol NOD2
Lyophilized No
Preservative 0.02% sodium azide
Product Type Peptide
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO - research use only
Storage Buffer PBS
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato