Learn More
Human/Mouse/Rat SOX1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody has been used in 42 publications
Brand:  R&D Systems AF3369-SP
Product Code. 18755507
  • 245.00 EUR / 25µg
Description
SOX1 Polyclonal specifically detects SOX1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SOX1
Polyclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
SRY (sex determining region Y)-box 1, SRY-related HMG-box gene 1, transcription factor SOX-1
Goat
Affinity Purified
RUO
6656
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Western Blot, Immunocytochemistry
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
NP_005977
SOX1
E. coli-derived recombinant human SOX1 Asn242-Gly379 (Leu276Ile) Accession # NP_005977
25 μg
Primary
Detects human SOX1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 15% cross-reactivity with recombinant human (rh) SOX2 is observed.
Human, Mouse, Rat
IgG
Certificates
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only