Learn More
Invitrogen™ Human Lass4 Synthetic Peptide
Product Code. 11504790
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Unit Size:
50µg
Artikelnummer. 11504790
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ PEP12926
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Synthetic Peptide
Lass4 Synthetic Peptide, PEP-12926, from Invitrogen.
The LASS (longevity assurance homolog) family members are highly conserved from yeasts to mammals. Six members of this family of proteins have been characterized (LASS1, LASS2, LASS3, LASS4, LASS5 and LASS6) and they are all involved in sphingolipid synthesis. LASS4 is a 394 amino acid endoplasmic reticulum, multi-pass membrane protein. LASS4 increases the levels of long ceramides such as C22:0- and C24:0-ceramides. In cells deficient for CLN9, as observed in neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL) or Batten disease, LASS4 can increase ceramide levels and partially correct growth and apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 79603
Species Human
Purification Method purified
Accession Number Q9HA82
Common Name Human Lass4
Content And Storage -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Description Synthetic Peptide
Format Liquid
Formulation PBS with 0.08% sodium azide
For Use With (Application) Control, Western Blot
Gene Symbol CERS4
Lyophilized No
Preservative 0.08% sodium azide
Product Type Peptide
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO - research use only
Storage Buffer PBS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato