Learn More
Gibco™ Human IL-12 p80 Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
200-12P80H-1MG will be provided as 10 x 100 μg (200-12P80H-100UG). 200-12P80H-250UG will be provided as multiple 50 μg (200-12P80H-50UG) and 100 μg (200-12P80H-100UG) vials. 200-12P80H-500UG will be provided as 5 x 100 μg (200-12P80H-100UG). Recombinant Human IL-12 p80 is an 80.0 kDa disulfide linked homodimer consisting of two p40 chains of IL-12. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P29460 |
| For Use With (Application) | Functional Assay |
| Formulation | protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 3593 |
| Molecular Weight (g/mol) | 80 kDa |
| Name | Human IL-12 p80 |
| Quantity | 100 μg |
| Source | Insect cells |
| Regulatory Status | RUO |
| Endotoxin Concentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.