Learn More
R&D Systems™ Human High Sensitivity Cytokine Panel B Luminex™ Performance Control
Beschreibung
- For use as quantitative controls for the determination of human cytokine concentrations in biological fluids.
- Concentrations have been assigned using R&D Systems Luminex™ High Performance Assays.
- Controls are prepared in a buffered protein solution with preservatives. They contain recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations. Controls are supplied lyophilized.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | ELISA Kit |
| Quantity | 1 Ea. |
| Species | Human |
| Binding Target | Luminex Assay Controls |
| For Use With (Equipment) | Human Magnetic HS Cytokine B Panel |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?