Learn More
Human FGFR2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Marque:  R&D Systems MAB6843-100
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18702868
  • 498.00 EUR / 100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
FGFR2 Monoclonal specifically detects FGFR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FGFR2
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
FGFR2
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human FGF R2 isoforms and mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FGF R2 isoforms
100 μg
Primary
Detects all isoforms of human FGF R2 ( alpha and beta , IIIb and IIIc). In direct ELISAs, approximately 25-50% cross-reactivity with mouse FGF R2 and no cross-reactivity with any isoform of recombinant human (rh) FGF R1, rhFGF R3, or rhFGF R4 is observed.
Human
Supernatant
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF
98739
Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Neutralization 0.1-0.5 ug/mL, CyTOF-ready
BBDS, BEK, BFR-1, CD332, CD332 antigen, CEK3, CFD1, craniofacial dysostosis 1, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ECT1, FGF R2, fibroblast growth factor receptor 2, FLJ98662, Jackson-Weiss syndrome, JWS, Keratinocyte growth factor receptorreceptor like 14, KGFR, K-sam, KSAM, soluble FGFR4 variant 4, TK14, TK25
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
2263
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis