Learn More
R&D Systems™ Human C-Reactive Protein/CRP Quantikine ELISA Kit
Specifications
Specifications
| Specificity | Natural and recombinant human CRP. |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 1401 |
| Quantity | 1 Kit |
| Storage Requirements | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895 |
| Target | Human |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?