Learn More
Invitrogen™ Human ALKP ELISA Kit
Code produit. 17154483
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
Pack of 96
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17154483
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ EH19RB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
ELISA
Human ALKP quantitates human ALKP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ALKP.
Alkaline phosphatase is a homodimeric protein enzyme (86 kDa), containing two zinc atoms crucial to its catalytic function per monomer, and it is optimally active at alkaline pH environments. The enzyme is found in prokaryotes and eukaryotes, with the same general function but in different structural forms suitable to organism's environment. ALP plays a role in liver metabolism and development within the skeleton. In bacteria, ALP acts as a source of inorganic phosphate. In yeast, ALP can be a useful protein for studying membrane protein sorting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accession Number Akp2; Akp-2; Alkaline phosphatase 2; alkaline phosphatase 2, liver; alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme; alkaline phosphatase precursor (EC 3.1.3.2); alkaline phosphatase tissue non-specific isoform; alkaline phosphatase tissue non-specific isoform/TNS-AP; alkaline phosphatase, biomineralization associated; alkaline phosphatase, liver/bone/kidney; alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme; Alpl; APTNAP; AP-TNAP; FLJ40094; FLJ93059; glycerophosphatase; HOPS; liver/bone/kidney isozyme; liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase; MGC161443; MGC167935; PHOA; tissue-nonspecific alkaline phosphatase; tissue-nonspecific ALP; Tissue-nonspecific ALP alkaline phosphatase; TNAP; TNSALP; TNS-AP
Assay Range 2 to 500 mIU/mL
Assay Sensitivity 2 mIU/mL
Conjugate HRP
Product Type ELISA
Sample Type Plasma, Serum, Supernatant
For Use With (Equipment) Colorimetric Microplate Reader
Gene ID (Entrez) 249
Gene Symbol ALPL
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Contents Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Label or Dye HRP
Quantity 96 Tests
Regulatory Status RUO
Sample Volume Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL
Storage Requirements 2°C to 8°C
Target ALPL
Test Time 1 hrs 20 mins
Total Assay Time 4 hrs 45 mins
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis