Learn More
HPS4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 EUR - 410.00 EUR
Specifications
Antigen HPS4
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16823364
View Documents
Proteintech
14627-1-AP-20UL
20 μL
145.00 EUR
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16813364
View Documents
Proteintech
14627-1-AP-150UL
150 μL
410.00 EUR
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Chloride channels are a diverse group of proteins that regulate fundamental cellular processes including stabilization of cell membrane potential, transepithelial transport, maintece of intracellular pH, and regulation of cell volume. Chloride intracellular channel 4 (CLIC4) protein, encoded by the CLIC4 gene, is a member of the p64 family; the gene is expressed in many tissues and exhibits a intracellular vesicular pattern in Panc-1 cells (pancreatic cancer cells).
Specifications
Specifications
HPS4
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9NQG7
89781
HPS4 Fusion Protein Ag6202
Primary
-20°C
HPS4
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
bK1048E9.4, bK1048E9.5, Hermansky Pudlak syndrome 4, HPS4, KIAA1667, LE, Light ear protein homolog
HPS4
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt