Learn More
Scientific Industries™ Horizontal Plastic Clip Microtube Holder
Beschreibung
Tube Holder holds twenty-four microtubes horizontally. Holder snaps on to any Vortex-Genie 2 Mixer and the Vortex-Genie Pulse. No additional attachment necessary.
Spezifikation
Spezifikation
| Model | SI-HP524 |
| For Use With (Equipment) | Vortex-Genie |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?