Learn More
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls available in a variety of sizes, and styles to fit every need
Brand: Medicom™ 40.001/03
Description
- Single use, white coveralls can be used for a wide variety of industrial needs
- Individually packaged for hygiene, and controlled distribution purposes
- Suitable to HACCP procedures
Specifications
| Large | |
| Polypropylene | |
| Yes | |
| Elastic | |
| Hooded | |
| Zipper | |
| Non-sterile | |
| None |
| Unisex | |
| White | |
| Elastic | |
| Elastic | |
| Elastic | |
| Stitched | |
| Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System | |
| 40 g/m2 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.