Learn More
Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc Safety Shoes
Descrizione
- Lined and padded collar
- Anti-puncture midsole
- Metallic toe cap 200J
- Perforated insole, polyurethane white
- Protects against impacts, slips and splashes
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | European Directive 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 |
| Color | White |
| For Use With (Application) | For food services, pharmaceutical and medical use |
| Material | Leather |
| Size | 47 |
| Sole Features | Anti-puncture Steel midsole, white color, made up of double density Polyurethane |
| Sole Material | Double density Polyurethane |
| Style | Slip-on safety |
| Toe Material | Metallic |
| Resistant To | Impact, splash, slip-resistant |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?