Learn More
Holmium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Product Code. 11346888
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11346888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013635.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13813-41-7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13813-41-7
MDL Number MFCD00049745
Specifica
Physical Form Flakes
Quantity 1 g
Merck Index 14,4727
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 545.64
Percent Purity 99.99%
Packaging Ampule
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Holmium(III) iodide, Ultra dry
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato