Learn More
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Product Code. 12069817 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
No. of Wells:
1 Prep, 1 Reference
1 Prep, 2 Reference
10
12
15
20
28
Thickness (Metric):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Volume (Metric) Well:
11.5μL/ mm
112μL/ mm
12.4μL/ mm
120μL/ mm
171μL/ mm
183μL/ mm
2.1μL/ mm
2.7μL/ mm
3.1μL/ mm
4.1μL/ mm
4.3μL/ mm
5.7μL/ mm
5.8μL/ mm
6.2μL/ mm
7.7μL/ mm
8.3μL/ mm
8.6μL/ mm
85μL/ mm
90μL/ mm
Type:
Adjustable Comb Back
Comb
Preparative Comb
Standard Comb
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12069817
missing translation for 'mfr': Hoefer™ SE511R.75
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
  • Lightweight
  • Virtually unbreakable
  • Come attached to a standard back which produces maximum well depths of 25 mm, except for the 28-well preparative combs which produce well depths of 15 mm
  • Adjustable comb back (available separately, below) converts 25 mm deep combs to 10 or 15 mm depth
Spezifikation
For Use With (Equipment) SE 600, SE 400 Series Vertical Electrophoresis System
Type Comb
Material PTFE
No. of Wells 1 Prep, 1 Reference
Thickness (English) 0.02 in.
Thickness (Metric) 0.07 cm
Volume (Metric) Well 90μL/ mm
Width (English) Well 4.7 in.
Width (Metric) Well 12.1 cm
Depth (English) 0.98 in.
Depth (Metric) 2.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt