Beschreibung
- For use with SE 400 and SE 600 Series Units and SE 6015 Gel Caster
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Black |
| For Use With (Equipment) | SE 400, SE 600 Series Vertical Electrophoresis Unit, SE 6015 Gel Caster |
| Type | Cams |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?