Learn More
HJ 827-2017 Carbamate Pesticides Mixture 520 50-1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 2,3,5-Trimethacarb∣Bendiocarb∣Carbanolate (Banol)∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Methomyl-oxime∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Promecarb∣Propoxur |
| CAS | 2655-15-4, 22781-23-3, 671-04-5, 63-25-2, 1563-66-2, 16655-82-6 |
| Analyte or Component Names | 2,3,5-Trimethacarb∣Bendiocarb∣Carbanolate (Banol)∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Methomyl-oxime∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Promecarb∣Propoxur |
| Shipping Condition | +20°C |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Carbofuran 50 μg/mL∣Isoprocarb 50 μg/mL∣Methiocarb 50 μg/mL∣Pirimicarb 50 μg/mL∣Carbanolate (Banol) 100 μg/mL∣Fenobucarb 100 μg/mL∣Metolcarb 100 μg/mL∣Promecarb 100 μg/mL∣2,3,5-Trimethacarb 200 μg/mL∣Bendiocarb 200 μg/mL∣Carbaryl 200 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 200 μg/mL∣Methomyl 200 μg/mL∣Propoxur 200 μg/mL∣Methomyl-oxime 1000 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?