Description
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H4 family. Transcripts from this gene lack polyA tails but instead contain a palindromic termination element.
Specifications
Specifications
| Antigen | Histone-H3 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.25 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | HIST2H3A |
| Gene Accession No. | Q71DI3 |
| Gene Alias | H3/n, H3/o, H3F2, H3FM, HIST2H3A, HIST2H3C, HIST2H3D, histone cluster 2, H3a, Histone H3, Histone H3.2, Histone H3/m, Histone H3/o |
| Gene Symbols | HIST2H3A |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?