Learn More
Scharlab Hektoen Enteric Agar
Descripción
- ISO
- Solid, selective and differential culture medium for isolation of pathogenic enterobacteria from contaminated samples.
- According to ISO 21567 standard.
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | ISO 21567 |
| Form | Solid |
| Media Type | Hektoen Enteric Agar |
| Product Type | Differential Medium |
| Target Organism Class | Gram-negative Bacteria |
| Formulation | Meat Peptone 12.00 g/L, Yeast Extract 3.00 g/L, Bile Salts 9.00 g/L, Lactose 12.00 g/L, Sucrose 12.00 g/L, Salicin 2.00 g/L, Sodium Chloride 5.00 g/L, Sodium Thiosulfate 5.00 g/L, Ammonium Ferric Citrate 1.50 g/L, Acid Fuchsin 0.10 g/L, Bromothymol Blue 0.06 g/L, Agar 15.00 g/L |
| For Use With (Application) | Isolation of Pathogenic Enterobacteria From Contaminated Samples |
| Incubation Conditions | 37°C ± 1.0°C |
| Incubation Time | 20 to 24 hr. |
| pH | 7.5 ±0.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?