Learn More
Kautex™ HDPE, Carboy with Stopcock
Product Code. 15931451
Click to view available options
:
Capacity: 60L
Product Code. 15931451
Brand: Kautex™ 2000084139
Only null left
Add to basket
Add to basket
For Use With: storage, filling, transporting
  • Natural color
  • Blue printed graduation markings
  • Screwed-on closure
  • Comes with an yellow dust cap (dust cap does not seal the carboy)
  • Stopcock connections are available as accessories
  • Applications include storage, transfer and transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacity (Metric) 60 L
Diameter (Metric) Inner Neck 50 mm
Diameter (Metric) Outer 346 mm
For Use With (Application) Storage, Filling, Transporting
Includes Closure
Material HDPE
No. per Case 2/Cs.
No. per Pack 1 Ea.
Product Type Carboy
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.