Learn More
HCN2 Antibody (S71-37), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-12895B
Product Code. 18471752
  • 649.00 EUR / 0.10mL
Description
HCN2 Monoclonal antibody specifically detects HCN2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
HCN2
Monoclonal
Biotin
PBS
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
S71-37
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
BCNG2, BCNG-2, brain cyclic nucleotide gated channel 2, brain cyclic nucleotide-gated channel 2, HAC-1, hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 2, potassium/sodium hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel 2
Fusion protein amino acids 761-863 of rat HCN2
0.1 mL
Neuroscience
610
Store at 4C in the dark.
IgG1
Documents
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt