Learn More
Brady™ Harsh Environment Multipurpose Die-cut Clear Polyester Labels for M6/M7 Printers
Product Code. 17868154
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.2 x 0.35 in.
0.25 x 1.5 in.
0.275 x 0.5 in.
0.375 x 0.5 in.
0.375 x 1 in.
0.375 x 1.5 in.
0.5 x 0.5 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.6 x 0.375 in.
0.6 x 1.9 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1.9 in.
3 x 1 in.
3 x 1.9 in.
For Use With (Equipment):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Height (Metric):
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
12.7 mm
15.24 mm
19.05 mm
25.4 mm
76.2 mm
Shape:
Rectangle
Square
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 250
Pack of 500
Pack of 750
Product Code. 17868154
Brand: Brady™ 174102
Only null left
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Get aggressive adhesive labels for difficult surfaces, and the harshest environments. These clear, polyester labels are ideal for labs, asset tracking and faceplate labeling.
  • High-tack permanent adhesive for stainless steel, powder coated metals, painted enamel, and plastics in all-weather applications
  • Resists exposure to UV light, extreme temperatures, fuel and oil, degreasers, cleaners, and detergents
  • Black print on clear polyester
  • UL Recognized to UL969, CSA to C222 No 015-95, RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Adhesive Type Permanent Acrylic
Coating None
Color Clear
Finish Gloss
Format Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification
For Use With (Equipment) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Latex Free No
Quantity 100 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -94°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +100°C
Thickness (English) 0.003 in.
Thickness (Metric) 0.076 mm
Dimensions (LxW) 3 x 1.9 in.
Length (English) 3 in.
Width (English) 1.9 in.
Width (Metric) 48.26 mm
Height (Metric) 76.2 mm
Alternate Part Number M6-37-430
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt