Learn More
Axygen™ Hanging Wafer Robotic Tips: Tecan-Style Liquid Level Sensing Tips, Presterilized
GREENER_CHOICE
Product Code. 11374305 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Volume (Metric):
20 μL
50 μL
200 μL
1000 μL
Filtered:
Filtered
Non-filtered
Unit Size:
Pack of 1536
Pack of 2304
Product Code. 11374305
Brand: Axygen™ TTF20CBKHTRS
Only null left
Add to basket
Add to basket
Black tips for accurate sample delivery
Axygen™ offers a comprehensive line of tips for Tecan™, Aurora Biomed and PerkinElmer™ automation systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. Tips are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic. Available in nonsterile, sterile, non-filtered and filtered. Clear and Conductive black polypropylene tips are available in 96-well format and is also available in hanging tip rack format designed for Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep with LiHa-1, -4, -8 head, Aurora Biomed Versa™ with 8-Channel head and PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe with Variospan-1, 4, 8 head.
  • 1000 μL Liquid Level Sensing Tips
  • 96 Tip format
  • Conductive Black Polypropylene
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Sterile
  • Compatibility: Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep with LiHa-1, -4, -8 head, Aurora Biomed Versa™ with 8-Channel head, PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe with Variospan-1, 4, 8 head
  • Certifications
    Certified DNAse-, RNAse- and Pyrogen-safe
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Volume (Metric) 20 μL
    Filtered Filtered
    Sterility Sterile
    Color Black
    Autoclavable Autoclavable
    Certifications/Compliance Non-ANSI
    For Use With (Application) For accurate sample delivery
    Format Rack
    Tip Style Automation, Round
    Packaging Hanging Tip Rack
    Quantity 24 Racks/Cs.
    For Use With (Equipment) Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head
    Material Polypropylene
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto
    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
    Titolo del prodotto
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato