Learn More
Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 Swinging Bucket Rotors
Product Code. p-6545036 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacity:
6 x 550 mL Blood Bags (6 x 1000 mL)
8 x 550 mL Blood Bags (8 x 1000 mL)
Max. RCF:
7,144 x g
7,295 x g
Max. Speed:
4,600 rpm
5,000 rpm
Description:
HAEMAFlex 6 Swinging Bucket Rotor
HAEMAFlex 8 Swinging Bucket Rotor
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15739389
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 75003861
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Expand individual bucket capacity up to 550mL blood bags with the Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 rotors for the new Thermo Scientific™ blood banking centrifuges.
Address your lab's regular- to medium-throughput blood processing needs with the Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6 swinging bucket rotor with 6 x 550mL blood bag capacity or, utilizing the same bucket system, upgrade to 8 x 550mL bags with the Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 8 swinging bucket rotor.
High-throughput sample processing with the flexibility to match your current and future needs with 6 or 8 x 550mL blood bag (6 or 8 x 1000mL) capacity, both available with the same bucket selections. Upgrade to Thermo Scientific™ Dura-Coat™ buckets with nickel-coating to improve protection against corrosion due to moisture, chemicals or alkaline solutions.
These windshielded rotors feature Thermo Scientific™ Eco-Spin™ technology, providing energy savings up to 64%, based on an engineering evaluation of windshielded and non-windshielded designs of the same rotor body.
Compatible with Thermo Scientific™ Auto-Lid™ and Auto-ID™ functions enabling instant rotor lid opening, storage and rotor identification to save time and protects the integrity of your samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description HAEMAFlex 6 Swinging Bucket Rotor
Material Stainless Steel Rotor Body, Aluminum Windshield and Bucket, Polypropylene Bottle
Type Swinging Bucket Rotor
Capacity 6 x 550 mL Blood Bags (6 x 1000 mL)
Max. RCF 7,295 x g
Max. Speed 5,000 rpm
For Use With (Equipment) Thermo Scientific Cryofuge 8 and 16 and Sorvall BP 8 and 16 Centrifuges
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato