Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray with Lid and Grid
Description
- Dimensions suitable for refrigerators.
- Can be used as a:
- defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
- preparation container for products that drip.
- ingredients tray.
- container for preserving comparison samples.
- fermenting and decanting container.
- Nesting and stacking with lid.
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 5 L |
| Color | Red |
| Height (Metric) | 85 mm |
| Length (Metric) | 445 mm |
| Material | HDPE |
| Type | Dispensing Tray |
| Width (Metric) | 290 mm |
| Length (English) | 17.5 in. |
| Height (English) | 3.3 in. |
| Width (English) | 11.4 in. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?