Learn More
GW3965 hydrochloride, MedChemExpress
Product Code. 16406787
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16406787
Brand: Medchem Express HY10627A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
Spezifikation
Chemical Name or Material GW3965 hydrochloride
CAS 405911-17-3
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C33H32Cl2F3NO3
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (161.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=C(C(F)(F)F)C=CC=C1CN(CC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCCOC4=CC(CC(O)=O)=CC=C4.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 618.51
Formula Weight 618.51
Percent Purity 98.13%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt