missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gum guaiac, MP Biomedicals™

Product Code. 11413792 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
Unit Size:
1kg
500g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11413792

Brand: MP Biomedicals 0215729190

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Chemical Identifiers

CAS 9000-29-7

Especificaciones

Color Brown to Brown/Green
Quantity 500 g
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Gum guaiac
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado