missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPT Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 17867512
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17867512 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17867512 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5143290

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:128,000.

GPT(Glutamate-pyruvate transaminase), also known as alanine aminotransferase, catalyzes the reversible conversion of L-alanine and alpha-ketoglutarate to L-glutamate and pyruvate. This protein has 2 distinct molecular and genetic forms: one cytoplasmic (soluble) (GPT1) and one mitochondrial (GPT2). See ALTQTL1 and ALTQTL2 for information on quantitative trait loci influencing the plasma level of alanine aminotransferase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GPT
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene GPT
Gene Accession No. P24298
Gene Alias 1300007J06Rik; 2310022B03Rik; AAT1; alanine aminotransferase; alanine aminotransferase 1; ALT; ALT1; glutamate pyruvate transaminase 1; glutamic pyruvate transaminase; glutamic pyruvic transaminase (alanine aminotrasferase); glutamic pyruvic transaminase 1, soluble; glutamic pyruvic transaminase, soluble; glutamic-alanine transaminase 1; glutamic--alanine transaminase 1; glutamic-pyruvate transaminase (alanine aminotransferase); glutamic--pyruvic transaminase; glutamic--pyruvic transaminase 1; GPT; GPT 1; Gpt1; Gpt-1
Gene Symbols GPT
Host Species Goat
Immunogen Peptide with sequence KLTEQVFNEAPGISC.
Purification Method Ammonium Sulfate Precipitation
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2875
Target Species Human
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.