Learn More
GPR107 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 EUR - 410.00 EUR
Specifications
Antigen GPR107
Concentration 0.35 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
16863615
Afficher les documents
Proteintech
25076-1-AP-20UL
20 μL
145.00 EUR
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16853615
Afficher les documents
Proteintech
25076-1-AP-150UL
150 μL
410.00 EUR
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
GPR107 also named as KIAA1624 or LUSTR1 is 600 amino acid protein, which belongs to the LU7TM family. GPR107 localizes in membrane and is a multi-pass membrane protein. GPR107 is a promising candidate receptor for neuronostatin, and neuronostatin, interacting with GPR107, may play an important role in the central control of cardiovascular function.
Spécification
Spécification
GPR107
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q5VW38, Q8BUV8
277463, 57720
GPR107 Fusion Protein Ag18649
Primary
-20°C
GPR107
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
G protein coupled receptor 107, GCDRP, GPR107, KIAA1624, LUSTR1, Protein GPR107, RP11 88G17
Gpr107
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis