Learn More
gp100 / Melanosome / PMEL17 / SILV (Melanoma Marker) Mouse, Clone: PMEL/2037, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  EnquireBio 6490-MSM7-P0
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15920868
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
gp100 / Melanosome / PMEL17 / SILV (Melanoma Marker)
Cytoplasmic
PMEL/2037
Unconjugated
Mouse
90-100kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
6490
IgG1 κ
Immunohistochemistry, ELISA
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human SILV protein fragment (apprx. aa 376-502)
SK-MEL-28 cells or Melanoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.