Learn More
Gosselin™ Conical Base Polypropylene 15mL Test Tubes
Beskrivning
- With graduations
- With writing area
- With leakproof screw cap
- Centrifugation up to 8000g
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| Material | Polypropylene |
| Sterility | Non-sterile |
| Length (Metric) | 118.5 mm |
| Capacity (English) | 0.51 oz. |
| Closure Type | Screw Cap |
| Diameter (Metric) | 17.1 mm |
| Graduated | Yes |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?