Learn More
Gold wire, 2.0mm (0.08in) dia, Premion™, 99.999% (metals basis)
Click to view available options
Quantity:
1 cm
5 cm
25 cm
Förpackningsstorlek:
1cm
25cm
5cm
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 5 cm |
| Odor | Odorless |
| Weight | ≈60.6g/m |
| Form | Wire |
| Percent Purity | 99.999% |
| Grade | Premion |
| Assay | (metals basis) |
| Chemical Name or Material | Gold wire, 2.0mm (0.08 in.) dia. |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering